Learn More
Benzofurazan-4-sulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15490588
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490588 5 g 5g
15400598 250 mg 250mg
15480588 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15490588 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54275.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 114322-14-4 | C6H3ClN2O3S | 218.611 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114322-14-4
Formula molecolare C6H3ClN2O3S
Molecular Weight (g/mol) 218.611
Numero MDL MFCD00068072
InChI Key SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735446
IUPAC Name 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzofurazan-4-sulfonyl chloride
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 218.61
Percent Purity 97%