Learn More
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 15407755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15407755 250 mg 250mg
11426660 1 g 1g
11436660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15407755 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29358.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1073355-14-2 | C12H15BN2O3 | 246.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073355-14-2
Formula molecolare C12H15BN2O3
Molecular Weight (g/mol) 246.07
Numero MDL MFCD09842717
InChI Key MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb001
PubChem CID 46738004
IUPAC Name 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NON=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 87°C to 88°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 246.07
Percent Purity 97%