Learn More
Benzofurazan, 97%
Codice prodotto. 11397636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397636 1 g 1g
11307646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397636 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11229.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 273-09-6 | C6H4N2O | 120.111 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 273-09-6
Formula molecolare C6H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 120.111
Numero MDL MFCD00068064
InChI Key AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
PubChem CID 67501
IUPAC Name 2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=CC2=NON=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzofurazan
Punto di fusione 52°C to 55°C
Punti di ebollizione 80°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Quantità 1 g
Beilstein 112261
Peso formulazione 120.11
Percent Purity 97%