Learn More
Benzofuroxan, TRC
Codice prodotto. 30346928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346928 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346928 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB20368025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzofuroxan
CAS 480-96-6
Formula molecolare C6H4N2O2
Quantità 25 g
Sinonimo Benzofurazan Oxide, Benzofurazan 1-Oxide, Benzofurazan N-Oxide, Benzofuroxan, Benzofuroxane, KIH 403, NSC 19930
InChI Formula InChI=1S/C6H4N2O2/c9-8-6-4-2-1-3-5(6)7-10-8/h1-4H
SMILES [O-][n+]1onc2ccccc12
IUPAC Name 3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium
Molecular Weight (g/mol) 136.11