Learn More
Benzoguanamine, 99%
Codice prodotto. 11420711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11420711 2500 g 2500g
11394589 100 g 100g
11410711 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420711 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20157.0E
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 91-76-9 | C9H9N5 | 187.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-76-9
Formula molecolare C9H9N5
Molecular Weight (g/mol) 187.21
Numero MDL MFCD00023187
InChI Key GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoguanamine, 2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, benzoguanimine, 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-phenyl, usaf rh-5, 2,4-diamino-6-phenyl-s-triazine, 2-phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-diamino-2-phenyl-s-triazine, benzoguanamine van, s-triazine, 2,4-diamino-6-phenyl
PubChem CID 7064
IUPAC Name 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES NC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoguanamine
Punto di fusione 225°C to 228°C
Quantità 2500 g
Beilstein 153223
Indice di Merck 14,1089
Peso formulazione 187.21
Percent Purity 99%