Learn More
Benzoic acid, 99.6%, ACS reagent
Codice prodotto. 10005860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10005860 500 g Plastic bottle 500g
10627231 25 g Plastic bottle 25g
10799911 2 kg Plastic bottle 2kg
11974971 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10005860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423475000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-85-0
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
InChI Key WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC Name benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic acid
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121.0°C to 123.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 249.0°C
Punto d'infiammabilità 121°C
Residuo della combustione 0.005% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CO2H
Quantità 500 g
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Indice di Merck 15,1093
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 99.6%
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.005% max. (in methanol)
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid