Learn More
Benzoic acid, 99.6%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzoic acid |
| CAS min. % | 99.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 121.0°C to 123.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 249.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 121°C |
| Residuo della combustione | 0.005% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99.6% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Benzoic acid
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.