Learn More
Benzoic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10476860 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10476860 100 g 100g
10172180 500 g 500g
10650321 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10476860 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/1950/48
Chemical Monthly Promotion
Usa il codice promozionale 28093
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Benzoic Acid, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-85-0
Formula molecolare C7H6O2
Numero MDL 2398
Specifica
Punto di fusione 121°C
Colore White
pH 2.5 to 3.5
Punti di ebollizione 249°C
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 100 g
Peso formulazione 122.12g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.