Learn More
Benzoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16419036
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16419036 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16419036 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0216
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Benzoic acid is an aromatic alcohol existing naturally in many plants and is a common additive to food, drinks, cosmetics and other products. It acts as preservatives through inhibiting both bacteria and fungi.
Benzoic acid is an aromatic alcohol existing naturally in many plants and is a common additive to food, drinks, cosmetics and other products. It acts as preservatives through inhibiting both bacteria and fungi.
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic acid
Forma fisica Solid
CAS 65-85-0
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H6O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (818.87 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (58.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only