Learn More
Benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30343500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343500 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2039151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic Acid Methyl Ester
CAS 93-58-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 H8 O2
Quantità 1 g
Sinonimo Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Benzoic acid-methyl ester, Benzoic acid methyl ester
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name methyl benzoate
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.0524
Percent Purity >95