Learn More
Benzoic Anhydride (>90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzoic Anhydride |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| Peso formulazione | 226.063 |