Learn More
Benzoic Anhydride (>90%), TRC
Codice prodotto. 30137821
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137821 100 g 100g
30135197 500 g 500g
30005774 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137821 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB203920100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-97-0
Formula molecolare C14H10O3
Molecular Weight (g/mol) 226.23
Sinonimo Benzoic Acid 1,1'-Anhydride, Benzoic Acid Anhydride, Benzoyl Anhydride, Benzoyl Benzoate, Bis(phenylcarbonyl)ether, NSC 37116;
IUPAC Name benzoyl benzoate
SMILES O=C(OC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic Anhydride
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Peso formulazione 226.063