Learn More
Benzoic anhydride, 98%
Codice prodotto. 10697432 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10697432 25 g Plastic bottle 25g
10297493 100 g Plastic bottle 100g
10204660 500 g Plastic bottle 500g
11994971 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10697432 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105500250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-97-0
Formula molecolare C14H10O3
Molecular Weight (g/mol) 226.23
Numero MDL MFCD00003073
InChI Key CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
PubChem CID 7167
ChEBI CHEBI:38815
IUPAC Name benzoyl benzoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Materiale o nome chimico Benzoic anhydride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38.0°C to 44.0°C
Colore White
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 360.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5CO)2O
Quantità 25 g
Beilstein 09,164
Fieser 01,49; 05,23
Indice di Merck 15,1094
Gravità specifica 1.19
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0,01g/L. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone,benzene,,ethyl acetate,toluene,xylene,ether,glacial,acetic acid,acetic anhydride,moderately soluble in petroleum ether
Peso formulazione 226.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic anhydride
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.