Learn More
Benzoin, 98%
Codice prodotto. 10457860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10457860 100 g Plastic bottle 100g
10010550 500 g Plastic bottle 500g
10530604 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10457860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105511000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-53-9
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Numero MDL MFCD00004496
InChI Key ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
IUPAC Name 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoin
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 133.0°C to 137.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 194.0°C (12.0 mmHg)
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CH(OH)COC6H5
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 1095
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble
Peso formulazione 212.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder