Specifica
| CAS | 119-53-9 |
| Punto di fusione | 133°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 194°C |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C14H12O2 |
| Numero MDL | 4496 |
| Quantità | 250 g |
| Peso formulazione | 212.25g/mol |
| Forma fisica | Powder |