Learn More
Benzoin isopropyl ether, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11485267
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11485267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22654.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6652-28-4
Formula molecolare C17H18O2
Molecular Weight (g/mol) 254.33
Numero MDL MFCD00015025
InChI Key MSAHTMIQULFMRG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo benzoin isopropyl ether, 2-isopropoxy-1,2-diphenylethanone, ethanone, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenyl, 2-isopropoxy-2-phenylacetophenone, benzoinisopropylether, acetophenone, 2-isopropoxy-2-phenyl, cbmicro_021426, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenylethan-1-one, cambridge id 5476007
PubChem CID 110912
IUPAC Name 1,2-diphenyl-2-propan-2-yloxyethanone
SMILES CC(C)OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoin isopropyl ether
Punto di fusione 76°C to 79°C
Punti di ebollizione 180°C (10 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 1977110
Peso formulazione 254.33
Percent Purity ≥98%