Learn More
Benzoisothiazol-3-one, TRC
Codice prodotto. 30133240
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133240 10 g 10g
30012695 5 g 5g
17962465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133240 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB20403510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2634-33-5
Formula molecolare C7 H5 N O S
Molecular Weight (g/mol) 151.19
Sinonimo 1,2-Benzisothiazolin-3-one (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzisothiazol-3-one, 1,2-Benzisothiazolone, 1,2-Benzoisothiazol-3-one, 2,3-Dihydrobenzisothiazol-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole, AQ, AQ (antibacterial), Acticide B 20N, Acticide BIT, Acticide BW 20, Apizas AP-DS, BIT, BIT 10W, BIT 20, Benzisothiazolin-3-one, Benzisothiazolinone, Benzisothiazolone, Benzo[d]isothiazol-3(2H)-one, Benzocil, Benzoisothiazol-3-one, Bestcide 200K, Bioban BIT 20DPG, Bioban Ultra Bit, Canguard BIT, Canguard BIT 20AS-E, Canguard BIT 20DPG, Canguard Ultra BIT 20LE, Denicide BIT, Denicide BIT 20N, GXL, Koralone B 119, Mergal 753, Nipacide BIT, Nipacide BIT 10W, Nipacide BIT 20, Nuosept 485, Nuosept 491, Nuosept 495, Parmetol B 70, Parmetol D 11, Preventol BIT 20D, Proxel AB, Proxel AQ, Proxel BD, Proxel BD 20, Proxel BDN, Proxel CF, Proxel GXL, Proxel GXL(S), Proxel HL 2, Proxel LV, Proxel LV-S, Proxel PL, Proxel Press Paste, Proxel Press Paste D, Proxel TN, Proxel Ultra 5, Proxel XL, Proxel XL 2, Rocima 640, SD 202, SD 202 (bactericide), San-aibac AP, Topcide 600, Troysan 1050, XBINX
IUPAC Name 1,2-benzothiazol-3-one
SMILES O=C1NSc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Nomi componenti o analita 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 10 g
Peso formulazione 151.0092