Learn More
Benzonitrile, 99+%, for spectroscopy
Codice prodotto. 10534111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10534111 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10025803 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10248113 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10534111 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167672500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.40€
    72.10€ / 250mL
    Risparmia 6.30€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-47-0
Formula molecolare C7H5N
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Numero MDL MFCD00001770
InChI Key JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC Name benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Benzonitrile
Nota nome 99+%
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 360nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 335nm, 0.15 max. at 310nm, 0.3 max. at 305nm, 1 max. at 300nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -13.0°C
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C to 191.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CN
Indice di rifrazione 1.5270 to 1.5290
Quantità 250 mL
Beilstein 09, 275
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Indice di Merck 15, 1099
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Viscosità 1.24 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 103.12
Percent Purity 99+%
Grado Spectroscopy
Forma fisica Liquid