Learn More
Benzonitrile, for HPLC
Codice prodotto. 11905651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11905651 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
11985641 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11905651 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 446911000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-47-0
Formula molecolare C7H5N
Molecular Weight (g/mol) 103.12
InChI Key JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC Name benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Benzonitrile
Punto di fusione -13.0°C
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C to 191.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CN
Indice di rifrazione 1.5270 to 1.5290
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,1099
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Viscosità 1.24 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 103.12
Grado HPLC
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile