Learn More
Benzonitrile, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15697700 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15697700 100 mL Glass Bottle 100mL
15607710 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15697700 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore B8959100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-47-0
Formula molecolare C7H5N
Molecular Weight (g/mol) 103.124
Numero MDL MFCD00001770
InChI Key JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC Name benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Benzonitrile
Punto di fusione -13°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 191°C
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5CN
Quantità 100 mL
Numero UN UN2224
Beilstein 506893
Densità vapore 3.56 (Air = 1.0)
Peso formulazione 103.12g/mol
Pressione del vapore 1 hPa at 20°C
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid