Learn More
Benzonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzonitrile |
| CAS | 100-47-0 |
| Formula molecolare | C7 H5 N |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Benzene, cyano-, Benzenecarbonitrile, Benzenenitrile, Benzoic acid nitrile, Benzonitril, Cyanobenzene, NSC 8039, Phenyl cyanide, Benzonitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMILES | N#Cc1ccccc1 |
| IUPAC Name | benzonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 103.12 |
| Peso formulazione | 103.0422 |