Learn More
Benzophenone, 99%, pure
Codice prodotto. 10627632 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627632 1 kg Plastic bottle 1kg
10529980 500 g Plastic bottle 500g
11974841 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10627632 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105560010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-61-9
Formula molecolare C13H10O
Molecular Weight (g/mol) 182.22
InChI Key RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
IUPAC Name diphenylmethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzophenone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 47.0°C to 49.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 305.0°C
Punto d'infiammabilità 143°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5)2CO
Quantità 1 kg
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Indice di Merck 15,11
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.