Learn More
Benzophenone hydrazone, 98+%
Codice prodotto. 10497762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10497762 5 g Bottiglia in vetro 5g
10050570 100 g Bottiglia in vetro 100g
10055673 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10497762 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105570050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5350-57-2 | C13H12N2 | 196.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5350-57-2
Formula molecolare C13H12N2
Molecular Weight (g/mol) 196.25
Numero MDL MFCD00007624
InChI Key QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
PubChem CID 79304
IUPAC Name benzhydrylidenehydrazine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzophenone hydrazone
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95°C to 99°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 225°C to 230°C (55.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2C=NNH2
Quantità 5 g
Beilstein 07, 417
Fieser 13,242
Peso formulazione 196.25
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystalline Needles