Learn More
Benzophenone imine, 95%, Stab.
Codice prodotto. 15463867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463867 25 g 25g
15453867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15463867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30110.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1013-88-3 | C13H11N | 181.238 g/mol
Useful in the preparation of nitrile ylide dimers.Benzophenone imine as ammonia surrogate. As intermediate material for synthesis of organic chemicals. Catalytic enantioselective alkylation of the benzophenone imine of glycine t-butyl ester using phosphazene (Schwesinger) bases and chiral quaternary ammonium salts yields either enantiomer of amino acid derivatives in excellent yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Useful in the preparation of nitrile ylide dimers.Benzophenone imine as ammonia surrogate. As intermediate material for synthesis of organic chemicals. Catalytic enantioselective alkylation of the benzophenone imine of glycine t-butyl ester using phosphazene (Schwesinger) bases and chiral quaternary ammonium salts yields either enantiomer of amino acid derivatives in excellent yield.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1013-88-3
Formula molecolare C13H11N
Molecular Weight (g/mol) 181.238
Numero MDL MFCD00001760
InChI Key SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
PubChem CID 136809
IUPAC Name diphenylmethanimine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzophenone imine
Densità 1.08
Punti di ebollizione 151°C to 153°C (10 mmHg)
Indice di rifrazione 1.618
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 181.23
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzophenone imine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-phenyl-Benzenemethanimine