Learn More
Benzophenone imine, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10111152 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10111152 5 g Bottiglia in vetro 5g
10049041 25 g Bottiglia in vetro 25g
10593674 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10111152 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368590050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1013-88-3 | C13H11N | 181.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1013-88-3 , 123-31-9
Formula molecolare C13H11N
Molecular Weight (g/mol) 181.23
Numero MDL MFCD00001760
InChI Key SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
PubChem CID 136809
IUPAC Name diphenylmethanimine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzophenone imine
Nota nome Stabilized
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -30°C
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 216°C (75.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2C=NH
Indice di rifrazione 1.6170 to 1.619
Quantità 5 g
Beilstein 07, IV, 1365
Indice di Merck 15, 1102
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/L (25°C). Other solubilities: better soluble in aq. solution at lower ph values,,very soluble in diethyl ether
Stabilizzatore approx. 0.02% w/w hydroquinone
Viscosità 33,4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 181.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzophenone imine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.