Learn More
Benzophenone oxime, 98%
Codice prodotto. 10707782 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10707782 5 g Bottiglia in vetro 5g
10439091 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10707782 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342330050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 574-66-3 | C13H11NO | 197.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 574-66-3
Formula molecolare C13H11NO
Molecular Weight (g/mol) 197.24
Numero MDL MFCD00051461
InChI Key DNYZBFWKVMKMRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzophenone oxime, diphenylmethanone oxime, benzophenoxime, methanone, diphenyl-, oxime, diphenyl ketoxime, benzophenoneoxime, diphenylmethylene hydroxylamine, benzophenone, oxime, unii-2dlj8c37dq, diphenylketone oxime
PubChem CID 11324
IUPAC Name N-benzhydrylidenehydroxylamine
SMILES ON=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzophenone oxime
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 140°C to 144°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CNOH(C6H5)
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 1100
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hexane,soluble in benzene(warm),chloroform,,dichloromethane,ethyl acetate,methanol
Peso formulazione 197.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzophenone oxime
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.