Learn More
Benzophenone, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Benzophenone |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| Peso formulazione | 182.0732 |
| Percent Purity | >95% |