Learn More
Benzophenonetetracarboxylic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499616
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16499616 50 mg -
16464356 100 mg -
16443058 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16499616 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100511
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Benzophenonetetracarboxylic acid (3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic acid) is particularly useful in the preparation of high performance polyimides and also useful as curing agents for epoxy resins.
Benzophenonetetracarboxylic acid (3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic acid) is particularly useful in the preparation of high performance polyimides and also useful as curing agents for epoxy resins.
Specifica
Materiale o nome chimico Benzophenonetetracarboxylic acid
CAS 2479-49-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H10O9
Quantità 50 mg
Sinonimo 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (139.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (27.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(O)=O)C(C(O)=O)=C1)C2=CC=C(C(O)=O)C(C(O)=O)=C2
Molecular Weight (g/mol) 358.26
Peso formulazione 358.26
Percent Purity 98.66%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only