Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzopinacole |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 184°C to 186°C |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (C6H5)2C(OH)C(OH)(C6H5)2 |
| Vedi altri risultati |