Learn More
Benzopyrene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzo[a]pyrene |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H |
| Peso formulazione | 252.0939 |
| Percent Purity | >95% |