Learn More
Benzothiazole-2-carbonyl chloride, 95%
Codice prodotto. 11305425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11305425 250 mg 250mg
11395415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11305425 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19631.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67748-61-2 | C8H4ClNOS | 197.636 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67748-61-2
Formula molecolare C8H4ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 197.636
Numero MDL MFCD03659697
InChI Key AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzothiazole-2-carbonyl chloride, 2-benzothiazolecarbonyl chloride, benzo d thiazole-2-carbonyl chloride, acmc-1b36m, 2-benzothiazolecarbonylchloride, benzothiazol-2-carbonyl chloride, benzothiazole-2-carbonyl chloride ., 2-benzothiazolecarbonyl chloride 9ci, benzothiazole-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2776254
IUPAC Name 1,3-benzothiazole-2-carbonyl chloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Punto di fusione 113°C to 115°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Beilstein 130990
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 197.64
Percent Purity 95%