Learn More
Benzothiazole, 97%
Codice prodotto. 11444270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444270 50 g 50g
11454270 250 g 250g
11434270 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444270 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10380.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.184 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
  • Screened for fluorescing contaminants, and UV-absorbing contaminants in the 190-254nm range, to reduce interferences for smoother baselines
  • Tested for HPLC gradient suitability
  • Tested to ensure minimum halogenated residue levels (≤10 ng/L)
  • Also meets ACS specifications
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-16-9
Formula molecolare C7H5NS
Molecular Weight (g/mol) 135.184
Numero MDL MFCD00005775
InChI Key IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
PubChem CID 7222
ChEBI CHEBI:45993
IUPAC Name 1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzothiazole
Punto di fusione 2°C
Densità 1.241
Punti di ebollizione 230°C
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.642
Quantità 50 g
Numero UN UN2810
Beilstein 109468
Indice di Merck 14,1107
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water; Soluble in alcohol, carbon disulfide
Peso formulazione 135.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzothiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzothiazole