Learn More
Benzothiazole, 97%
Codice prodotto. 10570984 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10570984 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10436970 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10446970 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10133000 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10570984 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146390025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-16-9
Formula molecolare C7H5NS
Molecular Weight (g/mol) 135.18
Numero MDL MFCD00005775
InChI Key IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
PubChem CID 7222
ChEBI CHEBI:45993
IUPAC Name 1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzothiazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 2°C
Colore Brown to Brown-Yellow
Densità 1.2300g/mL
Punti di ebollizione 231°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6410 to 1.644
Quantità 2.5 L
Fieser 15,20
Indice di Merck 15, 1110
Gravità specifica 1.23
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and carbon disulfide
Peso formulazione 135.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid