Learn More
Benzothiazole, TRC
Codice prodotto. 18080830
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18080830 500 mg 500mg
18050430 1 g 1g
18062220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18080830 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB206640500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-16-9
Formula molecolare C7H5NS
Molecular Weight (g/mol) 135.19
Sinonimo Benzothiazole, 1,3-Benzothiazole, 1-Thia-3-azaindene, Benzo[d]thiazole, Benzosulfonazole, NSC 8040, Vangard BT
IUPAC Name 1,3-benzothiazole
SMILES c1ccc2scnc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzothiazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Peso formulazione 135.0143
Percent Purity >95%