Learn More
Benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium Hexafluorophosphate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium Hexafluorophos |
| CAS | 128625-52-5 |
| Formula molecolare | C18 H28 N6 O P . F6 P |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | PyBOP |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1 |
| SMILES | F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5 |
| IUPAC Name | benzotriazol-1-yloxy(tripyrrolidin-1-yl)phosphanium;hexafluorophosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 520.39 |
| Peso formulazione | 520.1704 |