Learn More
(Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11926401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11926401 5 g 5g
11916401 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11926401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440240050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 190849-64-0
Formula molecolare C17H24F6N5OP
Molecular Weight (g/mol) 459.38
Numero MDL MFCD00191769
InChI Key YNOBMGHLCWIWCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hbpipu, benzotriazol-1-yloxy dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy piperidin-1-yl methylene piperidin-1-ium hexafluorophosphate v, hbpipu, benzotriazol-1-yloxy dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis pentamethylene uronium hexafluorophosphate, 1,2,3-benzotriazol-1-yloxy bis piperidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, 1-piperidin-1-ium-1-ylidene 1-piperidyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, 1-bis 1-piperidyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis pentamethylene uroniumhexafluorophosphate, 1,2,3-benzotriazol-1-yl bis piperidin-1-yl methylidene oxidanium hexafluorophosphate
PubChem CID 10863473
IUPAC Name 1-[piperidin-1-ium-1-ylidene(piperidin-1-yl)methoxy]benzotriazole;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(CC1)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+]1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 183°C to 190°C
Colore White
Analisi elementare 43.34 to 45.56% C, 14.86 to 15.63% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 5 g
Peso formulazione 459.38
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.