Learn More
Benzotriazole, TRC
Codice prodotto. 30348085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348085 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2069501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Benzotriazole
CAS 95-14-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C6 H5 N3
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2,3-1H-Benzotriazole, 1,2,3-Benzotriazole, 1,2,3-Triaza-1H-indene, 1,2,3-Triazaindene, 1,2-Aminoazophenylene, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzo[d]-1,2,3-triazole, 2,3-Diazaindole, Azimidobenzene, Aziminobenzene, B 0094, BLS 1326, BT 120, BT 120 (lubricant additive), BT 120SG, BTA, Benzene azimide, Benzisotriazole, Benzotriazole R, C.V.I. Liquid, CVI, Cobratec 35G, Cobratec 99, D 32-108, Entek, Fujilite BT 20NM, HY 2, ISK 3, Irgamet BTZ, Irgastab I 489, Kemitec TT, LT 02, M 318, Miracle HP 16, NSC 3058, Preventol BZT, RC 8239, Rusmin R, Seetec BT, Seetec BT-R, T 706, TH-BTA, Verzone Crystal, Verzone Crystal 120
InChI Formula InChI=1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES c1ccc2[nH]nnc2c1
IUPAC Name 1H-benzotriazole
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Peso formulazione 119.0483
Percent Purity >95