Learn More
Benzotrifluoride, 99%
Codice prodotto. 11429267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429267 250 g 250g
11419267 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11429267 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21340.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146.112 g/mol
It is applied as an alternative solvent to dichloromethane, where it has a higher bp. It is used as an intermediate for dyes and pharmaceuticals, as a solvent and a dielectric fluid, a vulcanizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is applied as an alternative solvent to dichloromethane, where it has a higher bp. It is used as an intermediate for dyes and pharmaceuticals, as a solvent and a dielectric fluid, a vulcanizing agent.
Solubility
Soluble in water at 20°C0.45g/L.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-08-8
Formula molecolare C7H5F3
Molecular Weight (g/mol) 146.112
Numero MDL MFCD00000372
InChI Key GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
IUPAC Name trifluoromethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Benzotrifluoride
Punto di fusione -29°C
Densità 1.188
Punti di ebollizione 101°C to 103°C
Punto d'infiammabilità 12°C (54°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.4145
Quantità 250 g
Numero UN UN2338
Beilstein 1906908
Indice di Merck 14,1110
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20°C0.45g/L.
Peso formulazione 146.11
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzotrifluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzotrifluoride