Learn More
Benzoxazole, 97+%
Codice prodotto. 10407480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10407480 25 g 25g
10407772 5 g 5g
10336070 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10407480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105680250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 273-53-0 | C7H5NO | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 273-53-0
Formula molecolare C7H5NO
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Numero MDL MFCD00005765
InChI Key BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoxazole, 1-oxa-3-azaindene, 1-oxa-3-aza-1h-indene, benzo d oxazole, benzooxazole, usaf ek-5017, unii-j233y1i55i, benzoxazol, benzoxazoline, benzothiazoie
PubChem CID 9228
ChEBI CHEBI:38814
IUPAC Name 1,3-benzoxazole
SMILES O1C=NC2=CC=CC=C12
Specifications
Materiale o nome chimico Benzoxazole
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 27°C to 30°C
Colore Brown-Orange to Yellow
Punti di ebollizione 182°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 27, 42
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,sulfuric acid
Peso formulazione 119.12
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzoxazole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H228-Solido infiammabile.
Precautionary Statement
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.