Learn More
Benzoyl chloride, 99.5+%, pure
Codice prodotto. 10294650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10294650 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10697242 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10294650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105750025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Benzoyl Chloride, 99.5%, C7H5ClO, CAS Number-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, alpha-chloro, benzoic acid chloride, benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoylchloride, ccris 802, benzoylchlorid, 2.5L, 98.5% min. (GC), 09, 182 | CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
Benzoyl Chloride, 99%, C7H5ClO, CAS Number-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, alpha-chloro, benzoic acid chloride, benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoylchloride, ccris 802, benzoylchlorid, 2.5L, 98.5% min. (GC), 09, 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-88-4
Formula molecolare C7H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 140.57
Numero MDL MFCD00000653
InChI Key PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC Name benzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoyl Chloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -1.0°C
Densità 1.2100g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5COCl
Indice di rifrazione 1.5520 to 1.5540
Quantità 2.5 L
Numero UN 1736
Beilstein 09, 182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Indice di Merck 15, 1115
Gravità specifica 1.21
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts, 2 mg/mL. Other solubilities: decomposes in alcohols and in water, soluble in ether, benzene; miscible with oils,, carbon disulfide, ccl4
Viscosità 0.0012 Pas (30°C)
Peso formulazione 140.57
Percent Purity 99.5%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoyl chloride