Learn More
Benzoyl chloride, 99%, pure, AcroSeal™
Codice prodotto. 11984971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11984971 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11984971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220271000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoyl chloride
CAS 98-88-4
Punto di fusione -1.0°C
Densità 1.2100g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C7H5ClO
Formula lineare C6H5COCl
Indice di rifrazione 1.5520 to 1.5540
Quantità 100 mL
Beilstein 09,182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Indice di Merck 15,1115
Gravità specifica 1.21
Sinonimo benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts, 2 mg/mL. Other solubilities: decomposes in alcohols and in water, soluble in ether, benzene; miscible with oils,, carbon disulfide, ccl4
InChI Key PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
IUPAC Name benzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 140.57
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
Viscosità 0.0012 Pas (30°C)
Peso formulazione 140.57
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.