Learn More
Benzoyl chloride, 99+%
Codice prodotto. 11408066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11408066 1000 g 1000g
11418066 250 g 250g
11428066 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11408066 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14107.0B
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
Benzoyl chloride is widely utilized for the synthesis of peroxides. It is employed in the production of dyes and perfumes. It also serves in the manufacturing of pharmaceuticals and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzoyl chloride is widely utilized for the synthesis of peroxides. It is employed in the production of dyes and perfumes. It also serves in the manufacturing of pharmaceuticals and resins.
Solubility
Miscible with water, ether, benzene, carbon disulfide and carbon tetra chloride.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases and alcohols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-88-4
Formula molecolare C7H5ClO
Numero MDL MFCD00000653
InChI Key PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC Name benzoyl chloride
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoyl chloride
Punto di fusione -1°C
Densità 1.211
pH 2
Punti di ebollizione 197°C to 199°C
Punto d'infiammabilità 69°C (156°F)
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.5535
Quantità 1000 g
Numero UN UN1736
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,1112
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,benzene,carbon disulfide and carbon tetra chloride.
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Molecular Weight (g/mol) 140.566
Peso formulazione 140.57
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.