Learn More
Benzoyl Chloride, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10764171 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10764171 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10764171 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/2350/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 98-88-4
Punto di fusione -1°C
Colore Colorless
pH 2
Punti di ebollizione 198°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C7H5ClO
Numero MDL 653
Quantità 500 mL
Densità vapore 4.88
Peso formulazione 140.57g/mol
Pressione del vapore 0.5 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid