Learn More
Benzoyl Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7072863
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
98-88-4
C7H5ClO
653
98-88-4
C7H5ClO
653
Punto di fusione -1°C
Colore Colorless
pH 2
Punti di ebollizione 198°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 250 mL
Densità vapore 4.88
Peso formulazione 140.57g/mol
Pressione del vapore 0.5 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.