Learn More
Benzoyl Chloride, TRC
Product Code. 30012244
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30012244 500 mL 500mL
30007107 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB209550500ML
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-88-4
Molecular Formula C7 H5 Cl O
Molecular Weight (g/mol) 140.57
Synonym Benzoyl Chloride, 7-Cyanoheptyl benzoate, B 0105, Benzaldehyde, α-chloro-, Benzenecarbonyl chloride, Benzoic acid chloride, Phenylcarbonyl chloride, Phenylcarboxyl chloride
IUPAC Name benzoyl chloride
SMILES ClC(=O)c1ccccc1
Tekniske data
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formula Weight 140.0029
Quantity 500 mL
Chemical Name or Material Benzoyl Chloride
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.