Learn More
Benzoyl Cyanide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Benzoyl Cyanide |
| CAS | 613-90-1 |
| Formula molecolare | C8H5NO |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMILES | O=C(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | benzoyl cyanide |
| Molecular Weight (g/mol) | 131.13 |
| Peso formulazione | 131.0371 |