Learn More
Benzoyl Cyanide, TRC
Codice prodotto. 30342551
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342551 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342551 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1303755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoyl Cyanide
CAS 613-90-1
Formula molecolare C8H5NO
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
SMILES O=C(C#N)c1ccccc1
IUPAC Name benzoyl cyanide
Molecular Weight (g/mol) 131.13
Peso formulazione 131.0371