Learn More
Benzoyl fluoride, 97%
Codice prodotto. 11377786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377786 5 g 5g
11387786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377786 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11464.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 455-32-3 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Benzoyl fluoride is used as a mild fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzoyl fluoride is used as a mild fluorinating agent.
Solubility
Hydrolyses in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. It is sensitive to moisture. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 455-32-3
Formula molecolare C7H5FO
Molecular Weight (g/mol) 124.11
Numero MDL MFCD00000364
InChI Key HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa
PubChem CID 67999
IUPAC Name benzoyl fluoride
SMILES FC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoyl fluoride
Punto di fusione ∼-28°C
Densità 1.14
Punti di ebollizione 159°C to 161°C
Punto d'infiammabilità 48°C (118°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.496
Quantità 5 g
Numero UN UN2920
Beilstein 1904977
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Hydrolyses in water.
Peso formulazione 124.12
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoyl fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P402-Conservare in luogo asciutto.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoyl fluoride