Learn More
Benzoyl Hydrazine, TRC
Codice prodotto. 30331189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331189 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB20823525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
CAS 613-94-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H8 N2 O
Quantità 25 g
Sinonimo Benzoyldiazane, Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Benzohydrazide, Benzoic acid, hydrazide, Benzenecarboxylic acid hydrazide, Benzhydrazide, Benzoic hydrazide, Benzoylhydrazine, Hydrazine, benzoyl-, INHd 14, N-Benzoylhydrazine, NSC 644
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
SMILES NNC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name benzohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.0637
Percent Purity >95