Learn More
Benzoyl isocyanate, 90%, Tech.
Codice prodotto. 10457333 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10457333 1 g Bottiglia in vetro 1g
10339170 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10457333 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 314280010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4461-33-0 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4461-33-0
Formula molecolare C8H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Numero MDL MFCD00002032
InChI Key LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoylisocyanate, methanone, 1-phenyl-1-isocyanato, oxophenylmethanisocyanate, benzoyl isocynate, phconco, acmc-20alpt, pubchem7575, isocyanato phenyl methanone, isocyanato-phenyl-methanone, 9ci
PubChem CID 78210
IUPAC Name benzoyl isocyanate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoyl isocyanate
Nota nome tech., 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore White
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 94°C to 96°C (21.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CONCO
Indice di rifrazione 1.5504 to 1.5524
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.17
Peso formulazione 147.13
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Solid
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.